Principaux documents
21313
Seringue Hamilton® Microliter, aiguille soudée
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
1 EA
58,90 €
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
58,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s ga (cone tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80387
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Catégories apparentées
Description générale
Corps de verre et piston inox
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.[2]
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Les clients ont également consulté
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)