Documents
SU860103
Supelco
Bouchon magnétique à visser sur flacons pour espace de tête, filetage de 18 mm
PTFE/silicone septum (white PTFE/blue silicone), septum thickness 1.5 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Magnetic Sealing Cap for Headspace Vials, 18 mm thread
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone septum (white PTFE/blue silicone)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Caractéristiques
closure type stainless steel hole cap
Dureté
60 (Durometer: shore A, durometer)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
18 mm × 11 mm
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 18 mm
Catégories apparentées
Description générale
Ce bouchon à vis magnétique a été développé pour l′appareil CTC. Ce flacon a un filetage de précision avec de nombreux filets pour forcer le septa contre le flacon afin de le sceller et de le rendre étanche aux gaz. Le trou central est destiné à être utilisé en SPME et à servir aussi pour une analyse standard Headspace, mais il présente une surface encore suffisante pour que l′aimant transporte un flacon complètement plein.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Min-Hyung Ryu et al.
Nature microbiology, 5(2), 314-330 (2019-12-18)
Legumes obtain nitrogen from air through rhizobia residing in root nodules. Some species of rhizobia can colonize cereals but do not fix nitrogen on them. Disabling native regulation can turn on nitrogenase expression, even in the presence of nitrogenous fertilizer
Articles
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Protocoles
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.