Principaux documents
22990-U
Supelco
Raccords HPLC en acier inoxydable
nut for for 1/16 in. tubing
10 EA
37,20 €
37,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
37,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
37,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel nut
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
VICI Valco® ZN1
Raccords
nut for 1/16" tubing
Description générale
The Valco stainless steel nut has a longer hex portion for easier wrench access.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable