Principaux documents
58256
Raccords HPLC en acier inoxydable
nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
10 EA
59,10 €
59,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
59,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
59,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel nut
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Rheodyne 6000-263
Raccords
nut for 1/16 in. tubing
10-32 Rheodyne for 1/16 in. O.D.
Description générale
The long Rheodyne stainless steel nut of the Stainless Steel HPLC Fitting has a longer hex portion for easier wrench access.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis