Principaux documents
22749
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, top stem, Tekmar® 14-4007-024
1 EA
247,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
247,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass
Agence
EPA 603
Fabricant/nom de marque
Tekmar® 14-4007-024
Taille
25 mL
Application(s)
industrial hygiene
Caractéristiques et avantages
Note : toutes les extrémités de 1/4″ de D.E. sont en verre rodé.
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.