Principaux documents
22789
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
1 EA
211,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
211,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Tekmar® 14-2334-024
Taille
25 mL
Application(s)
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Caractéristiques et avantages
Note : toutes les extrémités de 1/4″ de D.E. sont en verre rodé.
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Questions
  1. Good morning, I would like to know if this glassware is compatible with Eclipse 4660 purge-and-trap O I analytical
    1 answer
    1. Fritted Purge Sampler, product 22789, is for use with Tekmar 2000/3000 and is also compatible with Atomx XYZ, Lumin, Stratum and Velocity.