22688
Port Connector
Swagelok® 201-PC, brass, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
RACCORD DE PORT SWAGELOK 201-PC, LAITON, 1/8″, BOÎTE DE 2 ®
27,70 €
About This Item
27,70 €
Produits recommandés
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 201-PC
Raccords
1/8 in. Swagelok
Application
Informations légales