Principaux documents
22713
Corps de raccords rapides miniatures Swagelok®
Swagelok® QM2-B-200, 1/8 in. Swagelok fitting, stainless steel
Synonyme(s) :
SWAGELOK QM2-B-200, RACCORD MINI QK ACIER INOXYDABLE 1/8″A L’UNITE®
1 EA
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
158,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
eCl@ss :
32035302
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® QM2-B-200
Raccords
1/8 in. Swagelok fitting
Compatibilité
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
Description générale
Ecrous et ferrules inclus.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Emre Balta et al.
Nature communications, 10(1), 4073-4073 (2019-09-11)
Several antitumor therapies work by increasing reactive oxygen species (ROS) within the tumor micromilieu. Here, we reveal that L-plastin (LPL), an established tumor marker, is reversibly regulated by ROS-induced thiol oxidation on Cys101, which forms a disulfide bridge with Cys42.