Principaux documents
22067
Connecteur Swagelok® vers NPT mâle
stainless steel, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Synonyme(s) :
Swagelok® 200-1-4,SS CONNECTOR 1/8TX1/4P EA
1 EA
27,70 €
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
27,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
eCl@ss :
32035302
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
200-1-4
Raccords
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Description générale
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company