22032
Réducteur Swagelok®
Swagelok® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
Synonyme(s) :
RÉDUCTEUR SWAGELOK 200-R-4, ACIER INOXYDABLE, 1/8 x 1/4 UNITAIRE ®
29,60 €
About This Item
29,60 €
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 200-R-4
Raccords
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales