Principaux documents
22480-U
Supelco
Ferrule capillaire Supeltex M-4, à usage général
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
50 EA
330,00 €
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 EA
330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 50 ea
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm Column I.D.
Description générale
Supelco a revu la forme de ces ferrules en graphite pour offrir un profil net aux arrêtes vives et avec un minimum de bavures.
Caractéristiques :
Se scelle un quart de tour après le serrage manuel. Surface de contact d'étanchéité maximale, risque réduit de contamination de la colonne lors de l'installation.
Composition : graphite flexible.
Température maximale : 450 °C