Principaux documents
22386
Supelco
Ferrule pour colonne garnie Supeltex M-1, D.E. de colonne de 1/16"
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
10 EA
38,90 €
38,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
38,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
38,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1/16 in.
Raccords
1/16 in. ferrule for 1/16 in. O.D. packed column
Compatibilité
1/16 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : parfait pour une connexion avec les spectromètres de masse. Grande possibilité de réutilisation. Utilisation isotherme uniquement.
Composition du matériau : PTFE rempli de céramique.
Température maximum :
250 °C
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)