Principaux documents
22481
Supelco
Ferrule pour colonne remplie Supeltex M-2A, D.E. de colonne de 1/4"
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
10 EA
95,60 €
95,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
95,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
95,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1/4 in.
Raccords
1/4 in. for 1/4 in. O.D. packed column
Compatibilité
1/4 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour . Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C