21103AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® Cyclobond I 2000 RSP Chiral HPLC Guard Column, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L45
Description
HPLC guard column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
cyclodextrin, beta- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
3.5-7
Technique de séparation
chiral
Contenu apparenté
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.