24024AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["CYCLOBOND"] I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column
2 570,00 €
About This Item
2 570,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® Cyclobond I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
cyclodextrin, beta- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
3.5-7
Technique de séparation
chiral
Catégories apparentées
Description générale
- Bonded phase: (R,S)-Hydroxypropyl modified β-cyclodextrin (high performance)
Informations légales
Application
Colonne analytique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCAfficher plusActive Filters