Principaux documents
20469
Manomètre à pression en ligne
pressure range 0-30 psi
Synonyme(s) :
JAUGE DE PRESSION AVEC T, 0 À 30 PSIG, UNITAIRE
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Paramètres
0-30 psi pressure range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
5 cm, alliage acier:cuivre.