20030-U
ORBO™ 502, gel de silice activée (20/45), 100/50 mg
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
Tube de silice activé ORBO™
150,00 €
About This Item
150,00 €
Produits recommandés
Matériaux
W,W,F separators
silica gel
Niveau de qualité
Agence
NIOSH 2000,5518
Gamme de produits
ORBO™
Composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 502
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matrice
activated silica gel
Taille des particules
20-45 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable