20042
ORBO™ 351, 4-TBC sur charbon actif de noix de coco (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
TBC sur tube en charbon
195,00 €
About This Item
195,00 €
Matériaux
W,W,W separators
Agence
OSHA 56
Gamme de produits
ORBO™
Composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 351
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matrice
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
Groupe de la matrice active
4-tert-butylcatechol
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Catégories apparentées
Description générale
- ORBO™ 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable