Principaux documents
13543
Supelco
Diaion® WA30 free base
pkg of 1 kg
1 KG
257,00 €
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
257,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
beads
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kg
Paramètres
100 °C max. temp.
Humidité
~49%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (highly porous)
Groupe de la matrice active
tertiary amine
Taille des particules
16-50 mesh
pH de fonctionnement
0-9
Capacité
1.5 meq/mL by wetted bed volume
3.0 meq/g by dry weight
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Diaion WA30 is highly porous weak-base anion exchange resin with tertiary amine groups.[1] It is used as an absorbent which is effective in the removal of arsenic(V) from drinking water/ground water.[2] It is used to separate trace amounts of Pd (II), Pt(IV) and Au(III) from macrocomponent ions.[3]
Application
Résine échangeuse d′anions faiblement basique, la meilleure de sa catégorie pour les acides organiques de haut PM. Elle a également une grande capacité de décoloration. Les applications de cette résine comprennent: le traitement de l′eau, le pré-traitement du sirop de grain, du sucre de betterave et du dextrose, le raffinage du formaldéhyde, de la glycérine et des enzymes, et comme base faible en catalyse. Répond aux exigences de la méthode FDA 21 CFR 173.25.
  • Diaion WA30 was used for pre-conditioning the columns for HPLC analysis.[4]
  • Diaion WA30 was used for immobilization of enzymes.[5]
Informations légales
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Fundamental studies on the ion-exchange separation of boron isotopes
Kakihana, Hidetake, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50, 158-163 (1977)
M Rabiul Awual et al.
Environmental science and pollution research international, 20(1), 421-430 (2012-05-09)
Arsenic contamination of groundwater has been called the largest mass poisoning calamity in human history and creates severe health problems. The effective adsorbents are imperative in response to the widespread removal of toxic arsenic exposure through drinking water. Evaluation of
Immobilization of levan fructotransferase for the production of di-fructose anhydride from levan
Lim, Seung, et al.
Biotechnology Letters, 23, 1335-1339 (2001)
Effect of amyloglucosidase on wort composition and fermentable carbohydrate depletion in sorghum lager beers
Pozo-Insfran, David, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 110, 124-132 (2004)
Investigation of macroporous weakly basic anion exchangers applicability in palladium (II) removal from acidic solutions-batch and column studies
Wolowicz, A., and Z. Hubicki.
Chemical Engineering Journal, 174, 510-521 (2011)