10322
Amberlite™ IR120 hydrogen form
previously Amberlite™ IR120 H
Synonyme(s) :
Amberlite™ IRC120 H, hydrogen form
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Description
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
Forme
beads
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Conditionnement
bucket of 500 g
Paramètres
121 °C max. temp.
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid
Taille des particules
620-830 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.8 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable