Principaux documents
06411
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
250 G
71,30 €
1 KG
234,00 €
71,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
71,30 €
1 KG
234,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
SB.52
71,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Amberlite IRA67 free base, free base
Niveau de qualité
Forme
beads
Humidité
~60%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
Acrylic (gel)
Groupe de la matrice active
tertiary amine
Taille des particules
500-750 μm
Capacité
1.6 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Clé InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Application
Résine échangeuse d′anions faiblement basique présentant une capacité inhabituelle pour les grosses molécules organiques. Les applications les plus courantes comprennent: déacidification, déionisation des liqueurs de process, isolation des produits acides naturels, purification de la novabiacine et des céphalosporines, séparation des amino-acides neutres et acides à pH inférieur à 10, élimination de l′acide héparinique à bas pH, concentration de l′acide citrique et déminéralisation du petit lait.
Autres remarques
Dénomination précédente IRA-68.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable