06433
Amberlite™ IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
159,00 €
About This Item
159,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Amberlite™ IRA410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Description
strongly basic
Forme
beads
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Paramètres
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Humidité
45-51%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~45% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene/divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
Taille des particules
20-25 mesh
600-750 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.25 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable