Principaux documents
Z728802
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge adapters
1 EA
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
114,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 6306
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5051 (bucket)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG