Principaux documents
Z722790
Accessoires pour centrifugeuses Hettich® ROTOFIX 32A / Universal 320/320R
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
1 EA
730,00 €
730,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
730,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.82
730,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1324
Paramètres
3,328 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Catégories apparentées
Description générale
Carriers not included.
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG