Principaux documents
Z631167
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
6 EA
870,00 €
870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
870,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 1 x 50 mLtube
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1746
Disponibilité
available only in EU
not available in USA and Canada
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108
Description générale
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni