Principaux documents
Z657972
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
1 EA
764,00 €
764,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
764,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
764,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1619
Paramètres
2,701 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni