Principaux documents
Z601462
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
4 EA
166,00 €
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
166,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 4 x 15mL tubes17 x 100 mm
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1369
Disponibilité
available only in EU
not available in USA and Canada
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Description générale
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG