Z630713
Binder drying oven FD series
FD 23, RS422 interface: no
Synonyme(s) :
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V
Caractéristiques
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
FD 23
Disponibilité
available only in EU
Paramètres
5-300 °C temp. range
L × l × H
433 mm × 516 mm × 492 mm
Volume de la chambre interne
23 L
Intérieur, larg. × Prof. × Haut.
222 mm × 300 mm × 280 mm
Poids
33 kg
Description générale
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2