Z600717
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 111-QS
Hellma
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10x10 mm
Méthode de détection
fluorometric