Documents
Z802778
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 115F-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
H × l × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
400 μL
Longueur du trajet optique
10x2 mm
Description générale
with PTFE stopper
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)