Principaux documents
Z801194
Hellma® fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
1 EA
458,00 €
458,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
458,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
458,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 221-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3500 μL
Longueur du trajet optique
10x10 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
macro, tube diameter 8 mm, tube length 80 mm
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.