Z600156
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® 300 quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 100-QX
Paramètres
200-3,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric