Principaux documents
Z600008
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Synonyme(s) :
Hellma Macro Absorption Cuvettes
1 EA
58,70 €
58,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
58,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
58,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
optical glass
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 6030-OG
Paramètres
360-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
without lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Questions
  1. I want to know the glass type and refractive-index of Z600008 (Hellma 6030OG) glass cuvette. Thanks.
    1 answer
    1. The glass type is quartz. The refractive index of quartz typically ranges within 1.54 to 1.55, though it may slightly vary depending on the specific type.