Principaux documents
Z359041
Sigma-Aldrich
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 25 vials in a staggered array
Synonyme(s) :
cryogenic vial storage, cryovial rack
4 EA
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
231,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.22
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
autoclavable
Holds 25 x vials
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 5030-0505
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Couleur
blue
Catégories apparentées
Description générale
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Wider spacing for easier manipulation
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries