Principaux documents
BR114860
BRAND® rack for cryogenic tubes
Holds 50 x cryovials
Synonyme(s) :
Accessories, Cryogenic Tubes, Rack, Sample Storage, Tubes
4 EA
97,20 €
97,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
97,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
97,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
polypropylene
Caractéristiques
Holds 50 x cryovials
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 114860
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Description générale
Stackable.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG