Principaux documents
CLS431121
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 100 cryogenic vials, 1-2 mL
Synonyme(s) :
cryovials
10 EA
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NB.13
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Holds 100 x 1-2 mL cryovials
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431121
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Caractéristiques et avantages
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Recommended for use with internally threaded cryogenic vials only
  • Ridges on the sides of the box for easy grip when wearing gloves
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.