Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
29,60 €
About This Item
29,60 €
Produits recommandés
Matériaux
PE-LD
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
BRAND
Longueur
194 mm
Capacité
5 mL