BR747770
BRAND® pipette
withdraw volume 7 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Synonyme(s) :
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
105,00 €
About This Item
105,00 €
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 500
pkg of 500 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 747770
withdraw volume measuring range
7 mL (including bulb)
Longueur
147 mm
Capacité
4 mL
D.E. de la pointe
3.2 mm
Catégories apparentées
Description générale
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation