CLS7095D5X
Corning® disposable Pasteur pipettes, bulk pack, non-sterile, unplugged
size 5.75 in., borosilicate
Synonyme(s) :
pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1000 ea
pack of 200 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7095D-5X
Taille
5.75 in.
Description générale
- Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
- Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
- Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
- Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.