Z135003
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Synonyme(s) :
liquid transfer tool, plastic pipette
72,20 €
About This Item
72,20 €
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 500
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
150 mm
Volume d'aspiration
3.2 mL
Diam. de la tige
7.8 mm
Application(s)
PFAS testing
Catégories apparentées
Description générale
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.