Principaux documents
Z290645
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
1 EA
365,00 €
365,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
365,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
365,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass housing
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pkg of 1 ea
Capacité de l'entonnoir
1000 mL
Diam. de la membrane
90 mm
Diam. du col
90 mm