Documents
Z290548
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 500 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass housing
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pkg of 1 ea
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Diam. de la membrane
47 mm
Diam. du col
47 mm