Y1771
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without uracil, leucine, and tryptophan
Synonyme(s) :
Synthetic yeast drop-out mix, Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements
164,00 €
About This Item
164,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
transformation: suitable
Application(s)
microbiology
Température de stockage
room temp
Application
Autres remarques
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.