Y1876
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without tryptophan
Synonyme(s) :
Yeast Growth Medium
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
Composants
Amino acids: All standard amino acids except for tryptophan. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L except for leucine, which is present at a concentration of 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
Autres remarques
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.