U1128
Uracile
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable