Principaux documents
XNATS
Sigma-Aldrich
Kit PCR pour tissus REDExtract-N-Amp
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Utilisation
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le kit pour PCR sur tissus REDExtract-N-Amp Tissue contient tous les réactifs qui permettent d'extraire et d'amplifier rapidement l'ADN génomique à partir de queues de souris et d'autres tissus animaux, de frottis buccaux, de tiges pilaires et de salive. Il ne nécessite ni broyage mécanique, ni extraction organique, ni purification sur colonne, ni précipitation de l'ADN. Il inclut un mélange pour PCR ReadyMix spécialement formulé pour une amplification directe à partir de l'extrait. Cette formulation utilise une enzyme à démarrage à chaud ("hot start") médiée par un anticorps, pour une amplification spécifique. Le kit pour PCR REDExtract-N-Amp Tissue contient un colorant de traçage inerte qui permet de charger simplement et directement les produits de PCR sur des gels d'agarose en vue de leur analyse.
Application
REDExtract-N-Amp tissue PCR kit has been for:
  • DNA extraction
  • genotyping
  • polymerase chain reaction (PCR)
Caractéristiques et avantages
  • Convient parfaitement à l'isolement rapide de l'ADN génomique pour le génotypage
  • Extraction en une seule étape de l'ADN génomique pour une PCR en à peine 15 minutes
  • Mélange pour PCR ReadyMix spécialement formulé pour une amplification directe à partir de l'extrait
  • Anticorps "hot start" (démarrage à chaud) pour une amplification hautement spécifique de l'ADN génomique
  • Extrait stable à 4 °C pendant au moins 6 mois
  • Présence d'un colorant de traçage permettant un chargement simple et direct des produits de PCR sur des gels d'agarose pour l'analyse
Composants
Les kits contiennent : solution de préparation de tissus, solution d′extraction et REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix.
Autres remarques
Les kits PCR pour tissus REDExtract-N-Amp fournissent tous les réactifs nécessaires en vue de l′extraction rapide de l′ADN provenant d′un large éventail de cellules et tissus et l′amplification de cibles d′intérêt par PCR. Une nouvelle méthode d′extraction élimine la nécessité de réaliser de longues digestions enzymatiques ou procédures d′homogénéisation. Le kit inclut également un mélange réactif Hot Start PCR (démarrage à chaud) spécialement formulé pour l′amplification directe à partir de l′extrait. Le REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix contient un colorant inerte qui permet de charger facilement les réactions de PCR sur des gels d′agarose et de suivre la migration au cours de l′électrophorèse.
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Principe
Le kit est fourni avec des protocoles validés pour l′extraction et l′amplification de l′ADN génomique de queue de souris, de cheveux/poils, de tissus animaux, de salive et de frottis buccaux. Lors d′une procédure typique, l′ADN génomique est extrait d′un échantillon qui a été incubé dans la solution de préparation de tissus et la solution d′extraction pendant 10 minutes à température ambiante. L′échantillon est chauffé à 95 °C pendant 3 minutes, puis mélangé à une troisième solution qui neutralise les substances inhibitrices avant la réaction de PCR. Une portion de l′extrait d′ADN est alors ajoutée à une réaction de PCR contenant des amorces et le REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix, inclus dans le kit.
Informations légales
L′achat de ce produit inclut une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets spécifiés dans la notice du produit pour l′utilisation uniquement de la quantité achetée pour les propres recherches internes de l′acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n′est transféré expressément, par implication ou par préclusion. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
Anticorps sous licence pour l′utilisation in vitro en recherche, sous les brevets américains n° 5 338 671 et 5 587 287 ainsi que brevets correspondants dans d′autres pays.
L′utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 789 224, 5 618 711, 6 127 155 et revendications en dehors des États-Unis correspondant au brevets américain n° 5 079 352. L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur. Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet, aucun droit d′appliquer une méthode brevetée et aucun droit d′assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication, ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques sous les brevets de Roche nécessitent une licence séparée de Roche. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chunmei Wang et al.
Nature communications, 9(1), 1544-1544 (2018-04-20)
Sexual dimorphism exists in energy balance, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the female mice have more pro-opiomelanocortin (POMC) neurons in the arcuate nucleus of hypothalamus than males, and female POMC neurons display higher neural activities
Bethany S Reid et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(4), 1188-1196 (2010-02-23)
Previous studies identified Inka1 as a gene regulated by AP-2alpha in the neural crest required for craniofacial morphogenesis in fish and frog. Here, we extend the analysis of Inka1 function and regulation to the mouse by generating a LacZ knock-in
Huan Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(26), 11942-11947 (2010-06-16)
During infection, vertebrates develop "sickness syndrome," characterized by fever, anorexia, behavioral withdrawal, acute-phase protein responses, and inflammation. These pathophysiological responses are mediated by cytokines, including TNF and IL-1, released during the innate immune response to invasion. Even in the absence
Farraj Albalawi et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 227-227 (2017-08-30)
Inflammatory responses play a key role in many neural pathologies, with localized signaling from the non-immune cells making critical contributions. The NLRP3 inflammasome is an important component of innate immune signaling and can link neural insult to chronic inflammation. The
Zhiyong Lei et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 592362-592362 (2021-04-06)
Compromised cardiac function is a hallmark for heart failure, mostly appearing as decreased contractile capacity due to dysregulated calcium handling. Unfortunately, the underlying mechanism causing impaired calcium handling is still not fully understood. Previously the miR-132/212 family was identified as
Protocoles
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.