Principaux documents
216445
Supelco
Amberlite IRA743 Ion Exchange Resin
free base, 25-30 mesh
250 G
143,00 €
1 KG
394,00 €
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
143,00 €
1 KG
394,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Amberlite IRA743 free base, free base
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Description
weakly basic anion exchange resin
Forme
beads
Température d'inflammation spontanée
~800 °F
Humidité
48-54%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Groupe de la matrice active
N-methylglucamine (free base form) functional group
Taille des particules
500-700 μm
Capacité
0.7 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
affinity
Chaîne SMILES 
N(C(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(Cc2c(cccc2)C=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C16H25NO6.C10H10/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)8-17(2)16(23)15(22)14(21)13(20)12(19)9-18;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-7,12-16,18-23H,1,8-9H2,2H3;3-8H,1-2H2/t12-,13-,14+,15-,16?;/m1./s1
Clé InChI
STVMLWQMXHXTJS-ULVCUCBLSA-N
Description générale
Amberlite IRA743 free base is of styrenic, macroreticular form.
Application
Résine chélatante spécifique pour l′élimination des borates, de l′acide borique et des autres produits à base de bore dans l′eau.; tellement sélective que les sels et les bases n′interfèrent pas de façon significative.
Caractéristiques et avantages
Weakly basic resin with N-methylglucaomine functionality which is useful in boron-specific applications.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Boron pollution in the Simav River, Turkey and various methods of boron removal.
Okay, O., et al.
Water Research, 19, 857-862 (1985)
Adsorption mechanism of hexavalent chromium removal using Amberlite IRA 743 resin.
Gandhi
Ion Exchange Letters , 3, 25-35 (2010)
Lei Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 5371-5371 (2020-10-25)
Autoinducer-2 (AI-2) is a quorum sensing signal that mediates communication within and between many bacterial species. However, its known receptors (LuxP and LsrB families) are not found in all the bacteria capable of responding to this signaling molecule. Here, we
Catalysis by Anion Exchange Resins.
Schmidle, Claude J., and Richard C. Mansfield.
Ind. and Eng. Chem., 44, 1388-1390 (1952)
Contenu apparenté
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.