13607
Diaion® HP-20
pkg of 1000 g
254,00 €
About This Item
254,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1000 g
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
~500 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
250-850 μm
Dimension de pores
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable