WGA2
Kit d′amplification complète de génome entier (WGA) GenomePlex®
Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue
Synonyme(s) :
Whole genome amplification kit
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
whole genome amplification: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- analyse sur puces à ADN
- analyse de polymorphismes mononucléotidiques (SNP)
- analyse de polymorphismes mononucléotidiques (STR)
- archivage de l'ADN
Caractéristiques et avantages
- Meilleur rendement avec une quantité minimale de matrice : amplification de quelques nanogrammes d'ADN génomique donnant un rendement de plusieurs microgrammes (environ 10 μg) en moins de trois heures environ
- Possibilité de conserver les quelques nanogrammes d'échantillons à –20 °C en vue d'une utilisation ultérieure
- Diverses sources d'ADN au choix : sang total, frottis buccal, sang sur papier buvard, plantes, sol ou tissus fixés au formol et inclus en paraffine
- Plus grande précision d'amplification grâce à l'ADN polymérase "WGA"
- Représentation du génome entier sans biais allélique détectable
- Kit compatible avec de nombreuses applications en aval : tests TaqMan®, analyse des polymorphismes mononucléotidiques ("Single Nucleotide Polymorphism", SNP), analyse par hybridation génomique comparative ("Comparative Genomic Hybridization", CGH), etc.
Autres remarques
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
- W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologyFDS
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
aCGH technology evolves for high-res chromosomal analysis, needing a large DNA input per sample, advancing genetic research.
aCGH technology enhances chromosomal analysis, requiring significant DNA input per sample.
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
Protocoles
GenomePlex® amplification improves DNA yield from soil samples, ensuring downstream analysis reliability despite potential nuclease damage.
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.