P6155
Pyridoxal hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
Mw 203.62 g/mol
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
173 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Clé InChI
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.